Stampa…
Calcio solfato, Drierite™ 10-20 mesh, without indicator
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
219060020 219065000 219060100
ACRO219060020EA 109 EUR
ACRO219060020 ACRO219065000 ACRO219060100
Calcio solfato, Drierite™ 10-20 mesh, without indicator
Calcio solfato
Formula: CaO₄S
Punto di fusione: 1450 °C
Densità: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010912
CAS Number: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 10 to 20 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical