Stampa…
Calcio solfato, Drierite™ 6 mesh, without indicator
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
219040020 219045000 219040100
ACRO219040020EA 146 EUR
ACRO219040020 ACRO219045000 ACRO219040100
Calcio solfato, Drierite™ 6 mesh, without indicator
Calcio solfato
Formula: CaO₄S
Punto di fusione: 1450 °C
Densità: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010912
CAS Number: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Visualizza i codici
Appearance White to greyish-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical