Stampa…
Sodium-1-decanesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis) per cromatografia
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
I0348-25G I0348-5G
TCIAI0348-25GEA 135 EUR
TCIAI0348-25G TCIAI0348-5G
Sodium-1-decanesulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis) per cromatografia
Sodium-1-decanesulphonate
Formula: C₁₀H₂₁NaO₃S
Peso molecolare: 244,33 g/mol
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007526
CAS Number: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e693f9752dbb02932ec1fb51c73644095ce94387&vid=4fa29a49b6f90148ae955b8f5b2cdd2e21f76be3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130