Stampa…
3-Nitrobenzyl alcohol ≥99.0% (by GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
Fornitore: TCI
Attenzione
S0378-1G S0378-10G
TCIAS0378-1GEA 18 EUR
TCIAS0378-1G TCIAS0378-10G
3-Nitrobenzyl alcohol ≥99.0% (by GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
3-Nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di ebollizione: 317 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 26…27 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007273
CAS Number: 619-25-0
EINECS: 210-588-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab3af97e9e63692fca90a8a4aa05f90bfdd9be93&vid=a8d4b34f6fca5018cf73e6ade894c6931836dd47&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %