Stampa…
Hexafluoroglutaric anhydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3,3,4,4,5,5-Hexafluorodihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
H0745-25G H0745-5G
TCIAH0745-25GEA 196 EUR
TCIAH0745-25G TCIAH0745-5G
Hexafluoroglutaric anhydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Hexafluoroglutaric anhydride
Formula: C₅F₆O₃
Punto di ebollizione: 72°C
Densità: 1,65
MDL Number: MFCD00006680
CAS Number: 376-68-1
EINECS: 206-811-8
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f18321cb0f8944d817ae86b487e3e8730cd44d9&vid=2f18321cb0f8944d817ae86b487e3e8730cd44d9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %