Stampa…
Homovanillic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
H0339-1G H0339-25G H0339-5G
TCIAH0339-1GEA 31 EUR
TCIAH0339-1G TCIAH0339-25G TCIAH0339-5G
Homovanillic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Homovanillic acid
Formula: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Punto di ebollizione: 339 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 145 °C
MDL Number: MFCD00004350
CAS Number: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 14,04740
Visualizza i codici
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C