Stampa…

4,4-Dimethoxybutanone ≥90.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 4,4-Dimethoxybutan-2-one, 3-Oxobutyraldehyde dimethyl acetal, Acetoacetaldehyde-1,1-Dimethyl Acetal, Acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone

D1157-25ML D1157-500ML D1157-100ML
TCIAD1157-25MLEA 16 EUR
TCIAD1157-25ML TCIAD1157-500ML TCIAD1157-100ML
4,4-Dimethoxybutanone ≥90.0% (by GC)
4,4-Dimethoxybutanone
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 178 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –82 °C
Densità: 0,9451 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 58°C
MDL Number: MFCD00008789
CAS Number: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3a7e84dbaf0b99cd39c7f48ca00fbb62588416&vid=dc3a7e84dbaf0b99cd39c7f48ca00fbb62588416&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR