Stampa…
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Chloropinacolone
C1335-25ML C1335-500ML
TCIAC1335-25MLEA 24 EUR
TCIAC1335-25ML TCIAC1335-500ML
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone ≥97.0% (by GC)
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone
Formula: C₆H₁₁ClO
Punto di ebollizione: 173°C
Punto di fusione: –12,6 °C
Densità: 1,1273 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 67°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00035688
CAS Number: 13547-70-1
EINECS: 236-920-6
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54a69e6ab75a5a124ac0f1126628217bddb46d51&vid=54a69e6ab75a5a124ac0f1126628217bddb46d51&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %