Stampa…
2,2'-Dipyridyl disulphide ≥98.0% (by GC, titration analysis) per sintesi peptidica
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
D1114-25G D1114-250G D1114-5G
TCIAD1114-25GEA 103 EUR
TCIAD1114-25G TCIAD1114-250G TCIAD1114-5G
2,2'-Dipyridyl disulphide ≥98.0% (by GC, titration analysis) per sintesi peptidica
2,2'-Dipyridyl disulphide
Formula: C₁₀H₈N₂S₂
Peso molecolare: 220,32 g/mol
Punto di ebollizione: 348 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 57…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006287
CAS Number: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b35ec8c196508fb0597187766bc72a1b11f4b627&vid=b43395fb6d6716fe121b57a06458a4b120e9ff38&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency