Stampa…
Decaidronaftalina (miscela di isomeri) cis- and trans-mixture ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0008-25ML D0008-500ML
TCIAD0008-25MLEA 16 EUR
TCIAD0008-25ML TCIAD0008-500ML
Decaidronaftalina (miscela di isomeri) cis- and trans-mixture ≥97.0% (by GC)
Decaidronaftalina (miscela di isomeri)
Formula: C₁₀H₁₈
Punto di ebollizione: 190°C
Punto di fusione: ∼–40 °C
Densità: 0,8696 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 58°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004130
CAS Number: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7927ced740ad2c72d6890aa124590e5b6d04604&vid=e8c1815299f61ac410590c9a54b1c9f1c1a25b9f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)