3-(Propylthio)propene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₂S Punto di ebollizione: 140°C Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00015220 CAS Number: 27817-67-0 EINECS: 248-673-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |