Stampa…
Ammonio persolfato (APS) ≥99.0% (by titrimetric analysis) per elettroforesi
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
A2098-25G A2098-5G
TCIAA2098-25GEA 31 EUR
TCIAA2098-25G TCIAA2098-5G
Ammonio persolfato (APS) ≥99.0% (by titrimetric analysis) per elettroforesi
Ammonio persolfato (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
Peso molecolare: 228.2 g/mol
Punto di fusione: 120°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003390
CAS Number: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,00541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29af4f2ce48e83fac90ca8b55b35b3f9a9d0df27&vid=eb945d996c57e7eb3b33a77ba06e8c0a24cce8c7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 99.0 %
Functionality test to pass test