Stampa…
Tetrabutilammonio idrossido 40% in water
Fornitore: TCI
Pericolo
T1685-500G T1685-25G T1685-100G
TCIAT1685-500GEA 0 EUR
TCIAT1685-500G TCIAT1685-25G TCIAT1685-100G
Tetrabutilammonio idrossido 40% in water
Tetrabutilammonio idrossido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Peso molecolare: 259.48 g/mol
Punto di fusione: 29.85
Densità: 0.968
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009425
CAS Number: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0646a071b38d05126ef6f72baf09baa5245cf1a9&vid=f1e3ae31bc95cd81b3753242e838c18c4bf34687&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 39.5 to 44.5 w/w%