Stampa…
Cresolo (miscela di isomeri)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0412-25G C0412-500G
TCIAC0412-25GEA 16 EUR
TCIAC0412-25G TCIAC0412-500G
Cresolo (miscela di isomeri)
Cresolo (miscela di isomeri)
Formula: C₇H₈O
Punto di ebollizione: 192°C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 81°C
MDL Number: MFCD00151099
CAS Number: 1319-77-3
EINECS: 215-293-2
UN: 2022
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3c0123545f1c38fc298abd2efe9e7da23f46ffb&vid=d3c0123545f1c38fc298abd2efe9e7da23f46ffb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
m-Cresol 50.0 to 60.0 %
p-Cresol 25.0 to 35.0 %