Stampa…
2-Fenossietanolo ≥98.5% (by GC) for biochemical research
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Fenil glicol
P1953-25G P1953-5G
TCIAP1953-25GEA 27 EUR
TCIAP1953-25G TCIAP1953-5G
2-Fenossietanolo ≥98.5% (by GC) for biochemical research
2-Fenossietanolo
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 237°C
Punto di fusione: 13 °C
Densità: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002857
CAS Number: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 14,07257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edcdaa94999c3ec8e43c85749e3dec570a8bb1df&vid=abd0e27e965c30e9df80e4f69022d8eaf8c16347&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %
Refractive index n20/D 1.5360 to 1.5400
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test