Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99.0% (by titrimetric analysis) per elettroforesi
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: THAM
T2516-25G T2516-500G
TCIAT2516-25GEA 25 EUR
TCIAT2516-25G TCIAT2516-500G
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) ≥99.0% (by titrimetric analysis) per elettroforesi
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Peso molecolare: 121,14 g/mol
Punto di ebollizione: 220°C
Punto di fusione: 169…172 °C
Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004679
CAS Number: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,09772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fb324b02b7f6886a823a46bd1dc5e0ae9f4d141&vid=40f1ca584f78e82e17c51eb158c9479434ebed5e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Functionality test to pass test