Stampa…
3-Amminopropiltrietossisilano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
A0439-25G A0439-500G A0439-100G
TCIAA0439-25GEA 17 EUR
TCIAA0439-25G TCIAA0439-500G TCIAA0439-100G
3-Amminopropiltrietossisilano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amminopropiltrietossisilano
Formula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Punto di ebollizione: 217 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < –70 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 98°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008207
CAS Number: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d5e35969051aa36d6326fdae0c180c8faf5162&vid=71d5e35969051aa36d6326fdae0c180c8faf5162&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %