Disulfiram ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₂₀N₂S₄ Punto di ebollizione: 369 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 70 °C Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009048 CAS Number: 97-77-8 EINECS: 202-607-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,03364 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...