Stampa…
3-Cyclohexylpropionic acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Cyclohexylpropanoic acid, 3-Cyclohexylpropionic Acid
C0484-25G C0484-500G C0484-100G
TCIAC0484-25GEA 30 EUR
TCIAC0484-25G TCIAC0484-500G TCIAC0484-100G
3-Cyclohexylpropionic acid ≥99.0% (by GC, titration analysis)
3-Cyclohexylpropionic acid
Formula: C₉H₁₆O₂
Peso molecolare: 156,22 g/mol
Punto di ebollizione: 268°C
Punto di fusione: 16…18 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 130°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001527
CAS Number: 701-97-3
EINECS: 211-861-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49cf9595222d0426772adc65a827ad9ca65f3a2b&vid=49cf9595222d0426772adc65a827ad9ca65f3a2b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %