7-Amino-4-methylcoumarin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for HPLC labeling
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Punto di ebollizione: 352 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 226 °C Densità: 1,377 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006868 CAS Number: 26093-31-2 EINECS: 247-454-8 |
|
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 224.0 to 230.0 deg-C |