Stampa…
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1259-25ML C1259-250ML
TCIAC1259-25MLEA 27 EUR
TCIAC1259-25ML TCIAC1259-250ML
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane ≥98.0% (by GC)
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane
Formula: NCCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Punto di ebollizione: 137°C
Densità: 0,9792 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 86°C
MDL Number: MFCD00019851
CAS Number: 919-31-3
EINECS: 213-050-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a413f2d248aeaed6771d021f47938fae0c57cde9&vid=a413f2d248aeaed6771d021f47938fae0c57cde9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %