Stampa…
1,3-Dibromo-2-propanol ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Glycerol alpha,alpha'-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropan-2-ol, alpha,alpha'-Dibromohydrin
Stabilization: Stabilised with copper chip
D0187-25ML D0187-500ML D0187-100ML
TCIAD0187-25MLEA 79 EUR
TCIAD0187-25ML TCIAD0187-500ML TCIAD0187-100ML
1,3-Dibromo-2-propanol ≥95.0% (by GC) stabilizzato
1,3-Dibromo-2-propanol
Formula: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
Peso molecolare: 217,89 g/mol
Punto di ebollizione: 215°C
Densità: 2,11 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 46°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000216
CAS Number: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5afc7a2191b3616a7e9f9dc3d94e620bdb46bcee&vid=5afc7a2191b3616a7e9f9dc3d94e620bdb46bcee&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %