Stampa…
Bronopol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diolo
B1247-25G B1247-500G B1247-100G
TCIAB1247-25GEA 23 EUR
TCIAB1247-25G TCIAB1247-500G TCIAB1247-100G
Bronopol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bronopol
Formula: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Peso molecolare: 199,99 g/mol
Punto di ebollizione: 388 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 130…133 °C
Densità: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007390
CAS Number: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8974c292739dfbaa734477c6902f128f8fbc41fb&vid=8974c292739dfbaa734477c6902f128f8fbc41fb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C