Stampa…
2-Ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
E0723-1G E0723-5G
TCIAE0723-1GEA 42 EUR
TCIAE0723-1G TCIAE0723-5G
2-Ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Peso molecolare: 165,98 g/mol
Punto di fusione: 103°C
MDL Number: MFCD00674027
CAS Number: 213211-69-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de4b5987e3347abc1211e6cb816fc405772f5c8&vid=3de4b5987e3347abc1211e6cb816fc405772f5c8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal