Stampa…
Spruzzette di sicurezza, a collo largo, con sfiato, multilingue, con tappi colorati, Azlon®
Fornitore: SciLabware
WGW531VTML WGW532VTML WGW533VTML WGW534VTML WGW535VTML WGW537VTML WGW538VTML WGW539VTML WGW540VTML WGW541VTML WGW538VTMLR WGW539VTMLR WGW541VTMLR WGW537VTMLME WGW538VTMLME WGW539VTMLME
215-3131EA 35.5 EUR
215-3131 215-3280 215-3281 215-3282 215-3132 215-3133 215-3283 215-3134 215-3284 215-3285 215-3870 215-3869 215-3868 215-3871 215-3874 215-3873
Spruzzette di sicurezza, a collo largo, con sfiato, multilingue, con tappi colorati, Azlon®
Bottiglie Spruzzette
LDPE semitrasparente con tappo nebulizzatore in PP.
  • La valvola di sfiato vapore DripLok® brevettata previene il gocciolamento del solvente
  • Stampa indelebile in quattro lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo)
  • Tappo con apertura di precisione della punta per un controllo accurato
A collo largo per un riempimento semplice e sicuro. Con tappo in PP monopezzo con codifica a colori che mantiene la forma durante l'uso.
Certificazioni: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.