Stampa…
Incubatori, IN/INplus (convezione naturale)
Fornitore: MEMMERT
IN110 IN110PLUS IN160 IN160PLUS IN260 IN260PLUS IN30 IN30PLUS IN450 IN450PLUS IN55 IN55PLUS IN75 IN750 IN750PLUS IN75PLUS IN160M IN160MPLUS IN450MPLUS IN55M IN750M IN750MPLUS IN260M IN260MPLUS IN55MPLUS IN110M IN30M IN30MPLUS IN75M IN75MPLUS IN110MPLUS IN450M
390-0644EA 1986 EUR
390-0644 390-0645 390-0646 390-0647 390-0648 390-0649 390-0650 390-0651 390-0652 390-0653 390-0654 390-0655 390-0656 390-0657 390-0658 390-0659 MEMMIN160M MEMMIN160MPLUS MEMMIN450MPLUS MEMMIN55M MEMMIN750M MEMMIN750MPLUS MEMMIN260M MEMMIN260MPLUS MEMMIN55MPLUS MEMMIN110M MEMMIN30M MEMMIN30MPLUS MEMMIN75M MEMMIN75MPLUS MEMMIN110MPLUS MEMMIN450M
Incubatori, IN/INplus (convezione naturale)
Incubatori Incubatori standard
Incubatori a convezione naturale o forzata con range di temperatura fino a 80 °C. Scelta tra due display diversi, SingleDISPLAY o TwinDISPLAY, in base all'applicazione.
  • Modelli SingleDISPLAY, ideali per applicazioni standard:
  • Parametri ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius o Fahrenheit), velocità della ventola, posizione dell'aletta di ventilazione di scarico, ora del programma, fuso orario e ora legale
  • Un sensore di temperatura PT100 in un circuito a 4 fili e interfaccia Ethernet per scaricare i dati
  • Doppia protezione da sovratemperatura con allarme visivo: monitoraggio elettronico della temperatura e limitatore meccanico della temperatura TB conforme a DIN 12 880 per l'arresto del riscaldamento in caso di superamento della temperatura massima prevista di circa 10 °C
Tutti i modelli sono dotati di camera interna ripiani in acciaio inox, per garantire una lunga durata e una pulizia semplice. Negli incubatori sono integrati un registratore di dati e un timer digitale regolabile da 1 minuto a 99 giorni e 23 ore. Tutti i modelli con TwinDISPLAY sono caratterizzati da controllo intuitivo e software di registrazione AtmoCONTROL, che utilizza simboli drag-and-drop per l'immissione dei valori. Il software consente di monitorare online massimo 32 apparecchiature collegate ed è in grado di inviare un messaggio di allarme automatico a uno o più indirizzi e-mail. Le unità INplus dispongono di un ciclo di sterilizzazione di 4 ore a 160 °C. Sui modelli TwinDISPLAY è possibile programmare in modo rapido e semplice cicli di lavoro a rampe. La funzione SetpointWAIT impedisce l'avvio del processo prima del raggiungimento della temperatura impostata. Questa caratteristica può essere utilizzata anche con i sensori PT100 aggiuntivi posizionabili liberamente, per avviare il processo al raggiungimento della temperatura impostata su tutti i punti di rilevamento.
Modelli TwinDISPLAY, ideali per processi complessi con aumento progressivo:
Incubatori di uso semplice e intuitivo con 2 display TFT. ControlCOCKPIT con porta USB. Parametri ControlCOCKPIT come indicato sopra
Due sensori PT100 in un circuito a 4 fili per monitoraggio reciproco, presa del controllo delle funzioni in caso di errore
La funzione HeatBALANCE consente di regolare in base all'applicazione la distribuzione della potenza riscaldante (bilanciamento) tra aree di riscaldamento superiore e inferiore
Dati di protocollo registrati e visualizzati su ControlCOCKPIT (max 10000 valori, corrispondenti a circa 1 settimana)
Interfaccia Ethernet per la lettura del registro dei protocolli, per il caricamento e l'esecuzione dei programmi e per la registrazione online
Protezione multipla da sovratemperatura con allarme acustico e visivo: monitoraggio elettronico della temperatura TWW/TWB regolabile su display (dispositivo indipendente di sicurezza regolabile per temperatura di classe 3.1, per la protezione dei campioni e dell'incubatore) e limitatore meccanico di temperatura TB (classe di protezione 1) conforme a DIN 12 880. La funzione AutoSAFETY regola automaticamente la temperatura al valore impostato in un range regolabile. Impostazione dei valori MIN / MAX per sovra/sottotemperatura
The Im incubators, which have the same specifications as standard models, are classified as a Class I medical device in accordance with the EU directive 93/42/EEC.
INm or INmplus incubators with natural convection, can be used for the following applications: Microbiological tests, germ count determination, incubation of cell cultures, warming non-sterile cloths or blankets as well as tempering rinsing and infusion solutions.
Informazioni per l' accessorio: For details of the range of shelves and grids, please visit website or contact your local Avantor sales office.
Informazioni per l'ordine: Unità fornite senza ripiani (ripiani, vassoi o griglie in acciaio inox da ordinare separatamente). Gamma di accessori e opzioni montate in fabbrica, quali porte di accesso, prese interne, luci e sportello interno, disponibili su richiesta. Contattare Avantor per ulteriori dettagli prima di eseguire l'ordine, in quanto tali accessori non possono essere montati dopo la consegna.
Attenzione: * RT = Ambiente