Stampa…
Incubatore refrigerato con tecnologia Peltier, convezione forzata, serie KT
Fornitore: Binder
9020-0289 9020-0313 9020-0311
390-0930EA 7334 EUR
390-0930 390-0929 390-0928
Incubatore refrigerato con tecnologia Peltier, convezione forzata, serie KT
Incubatori Incubatori refrigerati
Incubatore con raffreddamento a risparmio energetico progettato per l'uso in un range di temperature compreso da +4 a 100 °C. Caratterizzato da un sistema di raffreddamento Peltier per raffreddamento con controllo di precisione fino a 4 °C e potente riscaldamento convenzionale. Unità con interno in acciaio inox e sportello di sicurezza con vetro interno semplici da pulire. Il modello KT 115 è ideale per usi in microbiologia, genetica, zoologia, industria degli alimenti e delle bevande, medicina, ambito forense, industrie farmaceutiche e cosmetiche. Porta USB per la lettura dei darti e interfaccia Ethernet per il software di comunicazione APT-COM™ DataControlSystem.
  • Protezione di campioni sensibili, con interno anticondensa
  • Camera di preriscaldamento con tecnologia APT.line™ a controllo elettronico con potente riscaldamento convenzionale, per un raffreddamento rapido e tempi di riscaldamento brevi
  • Controller intuitivo con monitor LCD per la visualizzazione immediata dei parametri principali, con pulsante/manopola, varie opzioni di programmazione e memorizzazione di massimo 100 programmi con memoria interna di 2 GB
  • Ciclo di disinfezione a 100 °C per ridurre il rischio di contaminazione
  • Dispositivo indipendente di sicurezza regolabile per temperatura di classe 3.1 con allarme acustico e visivo, per la protezione dei campioni e dell'incubatore
Informazioni per l'ordine: Fornito con due ripiani in acciaio inox e certificato di analisi Binder. È disponibile un'ampia gamma di opzioni, tra cui porte di accesso, prese di corrente interne e luce interna. Possibilità di calibrazione e validazione per la conformità agli standard GLP. Per ulteriori dettagli, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.