Stampa…
Frigoriferi verticali, Comfort
Fornitore: Liebherr
K4220 K2620 K3620
471-1130EA 0 EUR
471-1130 471-0500 471-1129
Frigoriferi verticali, Comfort
Refrigeratori
Upright general use refrigerators.
  • Controllo MagicEye con visualizzazione della temperatura per mantenere con precisione la temperatura al valore selezionato
  • Sistema ad aria forzata ad alte prestazioni per il raffreddamento rapido di alimenti e il mantemimento di una temperatura uniforme
  • Plafoniera a LED per un ambiente luminoso e un'elevata visibilità all'interno del frigorifero
  • Ripiani GlassLine
  • Maniglia sottile ed ergonomica
  • Piedini ad altezza regolabile sul lato anteriore, ruote e maniglie per il trasporto sul lato posteriore
  • Porte reversibili