Stampa…
Misuratore multiparametro (pH/mV/conducibilità/ISE) da banco, SevenExcellence™ S470/S475
Fornitore: Mettler - Toledo
30046252 30046254 30046253 30046255
662-1487EA 3475 EUR
662-1487 662-1485 662-1484 662-1486
Misuratore multiparametro (pH/mV/conducibilità/ISE) da banco, SevenExcellence™ S470/S475
Misuratori elettrochimici pHmetri
These instruments with two or three channels are modularly expandable with additional measurement parameters at any time.
  • Diverse modalità di conducibilità, possibilità di correzione di unità e temperatura per la massima versatilità
  • Ampio display a colori e guida ai menu intuitiva in 10 lingue
  • Offerta versatile di metodi per elevata riproducibilità e sicurezza
  • Maggiore sicurezza grazie alla gestione sofisticata da parte dell'utente e alla tecnologia ISM® (Intelligent Sensor Management)
  • Interfacce integrate (USB, RS232 ed Ethernet) per lo scambio di dati
S470: Strumento a due canali professionale ma intuitivo con funzionamento touch screen, in grado di gestire le applicazioni più complesse e soddisfare i rigorosi requisiti dei settori regolamentati. Ideale per la misurazione di pH, mV e conducibilità.
S475: Strumento a tre canali per la misurazione di pH, mV, conducibilità e concentrazioni di ioni, caratterizzato da metodi per misurazioni incrementali di ioni, con guida dell'utente passo-passo. Lo strumento combina il funzionamento tramite schermo a sfioramento ed elevate prestazioni di misurazione con pacchetto di sicurezza completo per risultati sicuri e in piena conformità.
Informazioni per l'ordine: Tutti gli strumenti vengono forniti con portaelettrodo uPlace™, copertura semitrasparente, istruzioni di funzionamento, guida al montaggio e guida rapida, software per OC EasyDirect™ pH, dichiarazione di conformità e certificato di analisi.
S470 completo inoltre di unità di espansione conducibilità, un'unità di espansione vuota e un'unità di espansione pH/mV.
S475 completo inoltre di unità di espansione pH/Ioni, un'unità di espansione pH/mV e un'unità di espansione conducibilità.