Stampa…
pHmetro/termometro/ISE, da banco, SevenExcellence™ S500
Fornitore: Mettler - Toledo
30046248 30046250 30046249 30046251
662-1478EA 2930 EUR
662-1478 662-1480 662-1479 662-1483
pHmetro/termometro/ISE, da banco, SevenExcellence™ S500
Misuratori elettrochimici pHmetri
Strumento monocanale per gestire le applicazioni più complesse e soddisfare le esigenze rigorose in settori di mercato regolamentati. Il misuratore è flessibile e può essere espanso in qualsiasi momento tramite moduli con parametri di misurazione aggiuntivi. Sono comprese tecniche per la misurazione incrementale deglii ioni più comuni, quali metodi di addizione e sottrazione per standard e per campioni.
  • Metodi per misurazioni di ioni incrementali, guida per l'utente nei singoli passaggi
  • Supporto completo per ioni: dodici tipi di ioni più comunemente