Stampa…
Conduttimetro/termometro, da banco, SevenExcellence™ S700
Fornitore: Mettler - Toledo
30046244 30046245 30046246
662-1475EA 3000 EUR
662-1475 662-1476 662-1477
Conduttimetro/termometro, da banco, SevenExcellence™ S700
Misuratori elettrochimici Conduttimetri
Questo strumento, conveniente e affidabile, è ideale per applicazioni complesse , per i rigorosi requisiti dei settori di mercato regolamentati e per attività di misurazione quotidiane in laboratori. Offre diversi parametri di misurazione basati sulla conducibilità e può essere espanso, tramite moduli, con parametri di misurazione aggiuntivi in qualsiasi momento.
  • Ampio display a colori, touchscreen intuitivo e guida ai menu in 10 lingue
  • Concetto di metodo flessibile (13 metodi predefiniti e 20 metodi definiti dall'utente) per un'elevata riproducibilità e sicurezza
  • Adatto per tre moduli in qualsiasi composizione e ordine, espandibile con ulteriori parametri di misurazione in qualsiasi momento
  • Maggiore sicurezza grazie alla gestione sofisticata da parte dell'utente e alla tecnologia ISM® (Intelligent Sensor Management)
  • Interfacce USB, Ethernet e RS232 per il collegamento di uno scanner per codici a barre, lettore di impronte digitali, meccanismo di sostituzione dei campioni Rondolino, chiavetta USB o stampante di rete
  • Braccio per elettrodo azionabile con una sola mano, con movimento rettilineo verticale per posizionare l'elettrodo in modo estremamente preciso (uPlace™)
Per applicazioni speciali, quali USP/EP e cenere conduttimetrica, guida gli utenti tra i vari passaggi della misurazione e notifica eventuali misurazioni fuori gamma.
Certificazioni: Normative
Acqua pura e ultra pura: conformità a USP/EP
Bioetanolo: ABNT NBR 10547:2006
Analisi degli zuccheri: ICUMSA GS2/3-17 e GS 1/3/4/7/8-13
Informazioni per l'ordine: S700 Basic, solo misuratore, fornito con moduli (unità di espansione conducibilità, due unità di espansione vuote), portaelettrodo uPlace™, copertura semitrasparente, istruzioni di funzionamento, guida al montaggio e guida rapida, software per PC EasyDirect™ pH, dichiarazione di conformità e certificato di analisi.
S700 Kit: come S700-Basic con, in aggiunta, sonda di conducibilità InLab® 731-ISM, guida alla misurazione della conducibilità e due sacchetti di calibrazione per 1413 µS/cm e 12,88 mS/cm.
S700 Trace Kit: come S700 Kit ma con sonda di conducibilità InLab® Trace al posto di InLab® 731-ISM e cella a flusso, senza sacchetti di calibrazione.