Stampa…
Kit per analisi delle urine, KOVA®
Fornitore: Kova International
87154E 87137E 87135E 87139E
720-2420EA 979 EUR
720-2420 720-2418 720-2417 720-2419
Kit per analisi delle urine, KOVA®
Sistemi di diagnostica Reagenti e kit clinici
Kit per analisi delle urine completo, fino a 1000 determinazioni.
  • Provette per centrifuga monouso da 12 ml graduate e non sterili, in plastica trasparente infrangibile di alta qualità, graduazioni in incrementi da 1 ml
  • Pipette di trasferimento monouso in plastica, caratterizzate da un esclusivo blocco per decantazione a un passaggio esente da contaminazioni, con trattenimento di 1 ml di urina dopo la centrifugazione
  • Vetrini per microscopio monouso a 10 camere realizzati con precisione in plastica otticamente trasparente; la griglia del vetrino Glasstic® viene a trovarsi nel piano focale del campione, consentendo l'uso del vetrino con diversi ingrandimenti
Confezione: KOVA® System Super Pac con 100 vetrini KOVA 10 (10 camere), 1000 KOVA Petters (pipette con rigonfiamento) e 1000 provette KOVA.