Stampa…
Colonne HPLC, SeQuant® ZIC®-cHILIC
Fornitore: Merck
1.50662.0001 1.50670.0001 1.50658.0001 1.50659.0001 1.50656.0001 1.50657.0001 1.50660.0001 1.50661.0001 1.50669.0001 1.50658.1003
1.50662.0001EA 1390 EUR
1.50662.0001 1.50670.0001 1.50658.0001 1.50659.0001 1.50656.0001 1.50657.0001 1.50660.0001 1.50661.0001 1.50669.0001 1.50658.1003
Colonne HPLC, SeQuant® ZIC®-cHILIC
Colonne cromatografiche
La colonna ZIC®-cHILIC è basata sulla stessa tecnologia della ZIC®-HILIC, ma con un gruppo funzionale differente e una procedura di produzione migliorata. L’orientamento di carica differente del gruppo funzionale zwitterionico porta a una selettività diversa, e complementare, per i composti idrofili polari. La selettività è particolarmente vantaggiosa per i composti idrofili con carica negativa e positiva, zwitterionici o neutri, come ad esempio acidi organici, amminoacidi, metaboliti, amminoglicosidi e nucleotidi.
  • Selettività complementare da cariche riorientate nel gruppo funzionale zwitterionico
  • Perfetta compatibilità con LC-MS grazie alla bassa resistenza del tampone eluente e al bassissimo spurgo
  • Fase stazionaria zwitterionica con fosforilcolina legata ad alta densità
  • Stabilità molto elevata ed eccellente riproducibilità tra i lotti