Stampa…
Stufe a convezione naturale serie UN/UNplus
Fornitore: MEMMERT
UN75 UN750 UN750PLUS UN75PLUS UN110 UN110PLUS UN160 UN160PLUS UN30 UN260 UN260PLUS UN30PLUS UN450 UN450PLUS UN55 UN55PLUS UN260M UN260MPLUS UN30M UN30MPLUS UN450M UN450MPLUS UN750M UN110M UN750MPLUS UN110MPLUS UN160M UN55M UN160MPLUS UN55MPLUS UN75M UN75MPLUS
466-0373EA 1372 EUR
466-0373 466-0374 466-0375 466-0376 466-0361 466-0362 466-0363 466-0364 466-0705 466-0365 466-0366 466-0368 466-0369 466-0370 466-0371 466-0372 MEMMUN260M MEMMUN260MPLUS MEMMUN30M MEMMUN30MPLUS MEMMUN450M MEMMUN450MPLUS MEMMUN750M MEMMUN110M MEMMUN750MPLUS MEMMUN110MPLUS MEMMUN160M MEMMUN55M MEMMUN160MPLUS MEMMUN55MPLUS MEMMUN75M MEMMUN75MPLUS
Stufe a convezione naturale serie UN/UNplus
Stufe Standard Ovens
Comprende serie di modelli a convezione naturale con range di temperatura fino a +300 °C. Scelta tra due display diversi, SingleDISPLAY o TwinDISPLAY, in base all'applicazione.
  • Modelli SingleDISPLAY, ideali per applicazioni standard:
  • Parametri ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius o Fahrenheit), velocità della ventola, posizione dell'aletta di ventilazione di scarico, ora del programma, fuso orario e ora legale
  • Un sensore di temperatura PT100 in un circuito a 4 fili e interfaccia Ethernet per la lettura del registro dei protocolli
  • Doppia protezione da sovratemperatura con allarme visivo: monitoraggio elettronico della temperatura con limitatore di temperatura per monitoraggio a regolazione libera e meccanico TB conforme a DIN 12 880 per l'arresto del riscaldamento in caso di superamento della temperatura massima prevista di circa 10 °C, per la protezione del forno
Tutti i modelli sono dotati di camera interna e alloggiamento in acciaio inox, per garantire una lunga durata in servizio e una pulizia semplice. I forni hanno un registratore di dati integrati e un timer digitale regolabile da 1 minuto a 99 giorni e 23 ore. La funzione SetpointWAIT impedisce l'avvio del processo prima del raggiungimento della temperatura impostata. Questa caratteristica può essere utilizzata anche con i sensori PT100 aggiuntivi posizionabili liberamente, per avviare il processo al raggiungimento della temperatura impostata su tutti i punti di rilevamento. Tutti i modelli TwinDISPLAY sono caratterizzati da controllo intuitivo e software di registrazione AtmoCONTROL, che utilizza simboli drag-and-drop per l'immissione dei valori. Il software consente di monitorare online massimo 32 apparecchiature collegate ed è in grado di inviare un messaggio di allarme automatico a uno o più indirizzi e-mail. Sui modelli TwinDISPLAY è possibile programmare in modo rapido e semplice processi complessi con aumento progressivo.
Modelli TwinDISPLAY, ideali per processi complessi:
Stufe di uso semplice e intuitivo con 2 display TFT. ControlCOCKPIT con porta USB. Parametri ControlCOCKPIT come indicato sopra
Due sensori PT100 in un circuito a 4 fili per monitoraggio reciproco, presa del controllo delle funzioni in caso di errore
La funzione HeatBALANCE consente di regolare in base all'applicazione la distribuzione della potenza riscaldante (bilanciamento) tra aree di riscaldamento superiore e inferiore
Dati di protocollo registrati visualizzati su ControlCOCKPIT (max 10000 valori, corrispondenti a circa 1 settimana)
Interfaccia Ethernet per la lettura del registro dei protocolli e per il caricamento e l'implementazione dei programmi oltre che per la registrazione online
Protezione multipla da sovratemperatura con allarme acustico e visivo: monitoraggio elettronico della temperatura TWW/TWB regolabile su display (dispositivo di sicurezza indipendente regolabile per sovratemperatura Classe 3.1, per la protezione dei campioni e del forno) e limitatore meccanico di temperatura TB (Classe di protezione 1) a norma DIN 12880. La funzione AutoSAFETY regola automaticamente la temperatura al valore impostato in un range liberamente configurabile. Impostazione dei singoli valori MIN/MAX per sovra/sottotemperatura
The Um ovens, which have the same specifications as standard models, are classified as a Class I medical device in accordance with the EU directive 93/42/EEC.
Possible applications as a medical device:
UNm or UNmplus ovens with natural convection can be used for keeping fango paraffin, silicates and APS packs warm for physical therapy.
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 20
Informazioni per l' accessorio: Per i dettagli della gamma di mensole e griglie, si prega di visitare il sito www.vwr.com o contattare l'ufficio vendite locale di Avantor.
Informazioni per l'ordine: Supplied without shelves, please order required shelves, stainless steel grids or trays separately. For all chamber volumes >53 litres, a minimum of 2 shelves or grids must be ordered in addition. Range of accessories and factory fitted options such as access ports, interior sockets, lighting and interior door are available on request. Please contact your local Avantor sales office for further details prior to ordering as these cannot be retro-fitted. Please note U 450 and U 750 units require a three phase supply.