Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₉H₁₅NO₅ Punto di fusione: 153°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00010733 CAS Number: 82911-69-1 EINECS: 433-520-5 UN: 3077 ADR: 9,III |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Butylamine Method) | min. 98.0 % |