Stampa…
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fornitore: Novabiochem (Part of Merck)
Attenzione
Synonyms: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
8.51014.0100 8.51014.0025
01-63-0001-100EA 517 EUR
01-63-0001-100 01-63-0001-25
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formula: C₁₉H₁₅NO₅
Peso molecolare: 337,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010733
CAS Number: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9,III