Stampa…
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
243100050 243100250
ACRO243100050EA 66.2 EUR
ACRO243100050 ACRO243100250
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) 98%
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formula: C₁₉H₁₅NO₅
Punto di fusione: 145…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010733
CAS Number: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 153 °C
HPLC ≥97.5 %