Stampa…
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L14582.AC L14582.AA
L14582.ACEA 260 EUR
L14582.AC L14582.AA
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
CAS No.: 112022-83-0 Molecular Formula: C18H20BNO Formula Weight: 277.17 Flash Point: 4°(39°F) UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00078440
Formula: C₁₈H₂₀BNO
Densità: 0,925
Flash Pt: 4 °C (39 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078440
CAS Number: 112022-83-0
UN: 1993
ADR: 3,II