Stampa…
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: [Ir(cod)Cl]2, Chloro-1,5-cyclooctadiene iridium(I) dimer
363962500 363960010 363960050
ACRO363962500EA 111 EUR
ACRO363962500 ACRO363960010 ACRO363960050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Formula: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
Peso molecolare: 671,70 g/mol
Punto di fusione: 190 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012414
CAS Number: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7
Visualizza i codici
Appearance Orange to red Powder
Infrared spectrum Conforms
Iridium (Ir) ≥56.4 %