Stampa…
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
375650010 375652500
ACRO375650010EA 636 EUR
ACRO375650010 ACRO375652500
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formula: C₁₆H₂₄BF₄Rh
Peso molecolare: 406,072 g/mol
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075045
CAS Number: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥24.0 %