Stampa…
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
H27525.14 H27525.06
H27525.14EA 182 EUR
H27525.14 H27525.06
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 6120-95-2 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD00001288
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Punto di fusione: 85…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001288
CAS Number: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9