Stampa…
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
170680100 170680500
ACRO170680100EA 88.1 EUR
ACRO170680100 ACRO170680500
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Punto di fusione: 84…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001288
CAS Number: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 87 °C
GC ≥96.0 %
Water ≤0.5 %