Stampa…
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
161140250 161140050
ACRO161140250EA 74.8 EUR
ACRO161140250 ACRO161140050
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 98%
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Punto di fusione: 157…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001372
CAS Number: 77-55-4
EINECS: 201-037-7
Visualizza i codici
Appearance Cream to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %