Stampa…
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Cyclopentenecarboxylic acid
A13271.03 A13271.06
A13271.03EA 75.7 EUR
A13271.03 A13271.06
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98%
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 1560-11-8 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Melting Point: 117-121° Boiling Point: 210° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001396
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C
Punto di fusione: 117…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001396
CAS Number: 1560-11-8
UN: 3261
ADR: 8,III