1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 277756-46-4
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Melting Point: 87-89°
Boiling Point: 182-184°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03093070
Formula:
C₅H₅F₃O₂ Punto di ebollizione: 182…184 °C Punto di fusione: 87…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093070 CAS Number: 277756-46-4 UN: 3261 ADR: 8,III |