1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 277756-44-2
Molecular Formula: C7H9F3O2
Formula Weight: 182.15
Melting Point: 36-38°
MDL No.: MFCD08445821
Formula:
C₇H₉F₃O₂ Punto di fusione: 36…38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08445821 CAS Number: 277756-44-2 |