2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H25752.03
H25752.06
H25752.03EA
376
EUR
H25752.03
H25752.06
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 95%
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 107873-03-0
Molecular Formula: C4H4F2O2
Formula Weight: 122.07
Melting Point: 55-60°
Boiling Point: 70°/7mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD04115828
Formula:
C₄H₄F₂O₂ Peso molecolare: 122,07 g/mol Punto di ebollizione: 70 °C (7 mmHg) Punto di fusione: 55…60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115828 CAS Number: 107873-03-0 UN: 3261 ADR: 8,III |