Methyl cyclopropanecarboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Methylcyclopropanecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 2868-37-3
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4180
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 2039388
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00001280
Formula:
C₅H₈O₂ Peso molecolare: 100,12 g/mol Punto di ebollizione: 118…119 °C Densità: 0,983 Flash Pt: 22 °C (71 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001280 CAS Number: 2868-37-3 EINECS: 220-690-9 UN: 3272 ADR: 3,II |