Methyl cyclopropanecarboxylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₈O₂ Punto di ebollizione: 119 °C (764 mmHg) Densità: 0,98 g/cm³ Flash Pt: 17 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001280 CAS Number: 2868-37-3 EINECS: 220-690-9 UN: 1992 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |