Ethyl cyclohexanecarboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 3289-28-9
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 194-196°
MDL No.: MFCD00041734
Formula:
C₉H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 194…196 °C Densità: 0,936 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041734 CAS Number: 3289-28-9 EINECS: 221-945-7 |